Ethyl-5-brom-2-chlorbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 5-bromo-2-chlorobenzoate
OR28741-100G
OR28741-25G
OR28741-5G
APOSOR28741-100GEA
132
EUR
APOSOR28741-100G
APOSOR28741-25G
APOSOR28741-5G
Ethyl-5-brom-2-chlorbenzoat
Ethyl-5-brom-2-chlorbenzoat
Formel:
C₉H₈BrClO₂ Molecular Weight: 263.52 g/mol Siedepunkt: 288 °C Dichte: 1.55 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013635 CAS-Nummer: 76008-73-6 |