4'-Aminoacetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR28747-100G OR28747-500G
APOSOR28747-100GEA 23.2 EUR
APOSOR28747-100G APOSOR28747-500G
4'-Aminoacetophenon 98%
4'-Aminoacetophenon
Formel: C₈H₉NO
Siedepunkt: 292…294 °C
Schmelzpunkt: 103…107 °C
Dichte: 0,77 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007896
CAS-Nummer: 99-92-3
EINECS: 202-801-2