2,2′-Bipyridin 99+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
α,α'-Dipyridyl, 2,2'-Bipyridin
OR28749-100G
OR28749-250G
OR28749-25G
APOSOR28749-100GEA
43.5
EUR
APOSOR28749-100G
APOSOR28749-250G
APOSOR28749-25G
2,2′-Bipyridin 99+%
2,2'-Bipyridyl
Formel:
C₁₀H₈N₂ Siedepunkt: 273 °C Schmelzpunkt: 70…73 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006212 CAS-Nummer: 366-18-7 EINECS: 206-674-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |