Isochroman

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3,4-Dihydro-1H-2-benzopyran

OR28756-250G OR28756-50G
APOSOR28756-250GEA 109 EUR
APOSOR28756-250G APOSOR28756-50G
Isochroman
Isochroman
Formel: C₉H₁₀O
Molecular Weight: 134,18 g/mol
Siedepunkt: 89…90 °C/12mmHg
Dichte: 1,067 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006913
CAS-Nummer: 493-05-0
EINECS: 207-774-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR