2,6-Dibrompyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR28767-100G
OR28767-25G
APOSOR28767-100GEA
43.5
EUR
APOSOR28767-100G
APOSOR28767-25G
2,6-Dibrompyridin
2,6-Dibromopyridine
Formel:
C₅H₃Br₂N Siedepunkt: 255 °C Schmelzpunkt: 118…119 °C Flammpunkt: >100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006223 CAS-Nummer: 626-05-1 EINECS: 210-926-9 UN: 2811 ADR: 6.1,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...