3-Hydroxy-p-anisaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Isovanillin, Isovanicaline, 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, Isovanillic aldehyde
OR28774-100G
OR28774-1KG
OR28774-500G
APOSOR28774-100GEA
116
EUR
APOSOR28774-100G
APOSOR28774-1KG
APOSOR28774-500G
3-Hydroxy-p-anisaldehyd
3-Hydroxy-p-anisaldehyd
Formel:
C₈H₈O₃ Molecular Weight: 152.15 g/mol Siedepunkt: 179 °C/15mmHg Schmelzpunkt: 112…116 °C Dichte: 1.2 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003369 CAS-Nummer: 621-59-0 EINECS: 210-694-9 |