m-Anisidin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Methoxyanilin, 3-Anisidin, 3-Aminoanisol
OR28775-25G OR28775-5G
APOSOR28775-25GEA 29 EUR
APOSOR28775-25G APOSOR28775-5G
m-Anisidin
m-Anisidin
Formel: C₇H₉NO
Molecular Weight: 123,15 g/mol
Siedepunkt: 250…251 °C
Schmelzpunkt: –1 °C
Dichte: 1,096 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 126 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007783
CAS-Nummer: 536-90-3
EINECS: 208-651-4
UN: 2431
ADR: 6.1,III