2-Amino-5-methylpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Methylpyridin-2-amin, 2-Amino-5-picolin, 5-Methyl-2-pyridylamin
OR28779-100G OR28779-50G OR28779-500G
APOSOR28779-100GEA 29 EUR
APOSOR28779-100G APOSOR28779-50G APOSOR28779-500G
2-Amino-5-methylpyridin 98%
2-Amino-5-methylpyridin
Formel: C₆H₈N₂
Molecular Weight: 108.14 g/mol
Siedepunkt: 226…228 °C
Schmelzpunkt: 74…78 °C
Flammpunkt: 118 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006328
CAS-Nummer: 1603-41-4
EINECS: 216-503-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III