2(5H)-Furanon 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Furan-2(5H)-one

OR2878-25G OR2878-5G
APOSOR2878-25GEA 72.5 EUR
APOSOR2878-25G APOSOR2878-5G
2(5H)-Furanon 97%
2(5H)-Furanon
Formel: C₄H₄O₂
Molecular Weight: 84,07 g/mol
Siedepunkt: 212…214 °C/760mmHg
Schmelzpunkt: 44320 °C
Dichte: 1,185 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005376
CAS-Nummer: 497-23-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR