3,5-Dimethyl-1H-pyrazol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,5-Dimethyl-1H-pyrazol
OR28782-500G OR28782-1KG OR28782-100G
APOSOR28782-500GEA 36.4 EUR
APOSOR28782-500G APOSOR28782-1KG APOSOR28782-100G
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol 99%
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol
Formel: C₅H₈N₂
Molecular Weight: 96,13 g/mol
Siedepunkt: 218 °C
Schmelzpunkt: 105…108 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005243
CAS-Nummer: 67-51-6
EINECS: 200-657-5