N-Cyclohexylanilin

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR28787-10G OR28787-5G
APOSOR28787-10GEA 102 EUR
APOSOR28787-10G APOSOR28787-5G
N-Cyclohexylanilin
N-Cyclohexylanilin
Formel: C₁₂H₁₇N
Molecular Weight: 175,27 g/mol
Siedepunkt: 279 °C
Schmelzpunkt: 14…15 °C
Dichte: 0,996 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 136 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014284
CAS-Nummer: 1821-36-9
EINECS: 217-344-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR