Clioquinol

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 5-Chlor-7-iod-8-chinolinol

OR28788-1G OR28788-5G
APOSOR28788-1GEA 21.9 EUR
APOSOR28788-1G APOSOR28788-5G
Clioquinol
Clioquinol
Formel: C₉H₅ClINO
Molecular Weight: 305,5 g/mol
Schmelzpunkt: 175 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006787
CAS-Nummer: 130-26-7
EINECS: 204-984-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR