2-Methyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
OR28795-5G
APOSOR28795-5GEA 313 EUR
APOSOR28795-5G
2-Methyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
2-Methyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
Formel: C₅H₆N₂O
Molecular Weight: 110,12 g/mol
Schmelzpunkt: 165 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00173725
CAS-Nummer: 35034-22-1
UN: 3259
ADR: 8,III