4-Acetyl-6-tert-butyl-1,1-dimethylindan
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Acetyl-6-(tert-butyl)-1,1,-dimethylindane
OR28804-1G OR28804-5G OR28804-25G
APOSOR28804-1GEA 21.9 EUR
APOSOR28804-1G APOSOR28804-5G APOSOR28804-25G
4-Acetyl-6-tert-butyl-1,1-dimethylindan
4-Acetyl-6-tert-butyl-1,1-dimethylindan
Formel: C₁₇H₂₄O
Molecular Weight: 244,38 g/mol
Schmelzpunkt: 76…79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00046324
CAS-Nummer: 13171-00-1
EINECS: 236-114-4