3,4-Diaminobenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR28812-500G
APOSOR28812-500GEA
230
EUR
APOSOR28812-500G
3,4-Diaminobenzoesäure 98%
3,4-Diaminobenzoic acid
Formel:
C₇H₈N₂O₂ Molecular Weight: 152,15 g/mol Schmelzpunkt: 208…210 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007726 CAS-Nummer: 619-05-6 EINECS: 210-577-2 |