o-Tolylisothiocyanat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR28816-25G OR28816-5G
APOSOR28816-25GEA 183 EUR
APOSOR28816-25G APOSOR28816-5G
o-Tolylisothiocyanat 98%
o-Tolylisothiocyanat
Formel: C₈H₇NS
Molecular Weight: 149,22 g/mol
Flammpunkt: 107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004802
CAS-Nummer: 614-69-7