Ethylpropiolat 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Propinsäureethylester, Ethylacetylencarboxylat, Propiolsäureethylester, 2-Propinsäureethylester, Acetylencarbonsäureethylester
OR28819-100G
APOSOR28819-100GEA 169 EUR
APOSOR28819-100G
Ethylpropiolat 99%
Ethylpropiolat
Formel: C₅H₆O₂
Molecular Weight: 98,1 g/mol
Siedepunkt: 118…120 °C
Schmelzpunkt: 9 °C
Dichte: 0,963 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 23 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009184
CAS-Nummer: 623-47-2
EINECS: 210-795-8
UN: 3272
ADR: 3,III