3,4-Dihydroxy-3-cyclobuten-1,2-dion
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,2-Dihydroxycyclobuten-3,4-dion, 1,2-Dihydroxy-1-cyclobuten-3,4-dion, Squarsäure, Quadratsäure, Diketocyclobutendiol
OR28821-100G OR28821-25G OR28821-500G
APOSOR28821-100GEA 154 EUR
APOSOR28821-100G APOSOR28821-25G APOSOR28821-500G
3,4-Dihydroxy-3-cyclobuten-1,2-dion
3,4-Dihydroxy-3-cyclobuten-1,2-dion
Formel: C₄H₂O₄
Molecular Weight: 114.06 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001334
CAS-Nummer: 2892-51-5
EINECS: 220-761-4