Methyl mercaptan sodium salt
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
APOSOR28823-25GEA
343
EUR
APOSOR28823-25G
APOSOR28823-5G
Methyl mercaptan sodium salt
Methyl mercaptan sodium salt
Formel:
CH₃NaS Molecular Weight: 70,08 g/mol Flammpunkt: 27 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00174316 CAS-Nummer: 5188-07-8 EINECS: 225-969-9 UN: 2921 ADR: 8+4.1,II |