Toluol-2-sulfonamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Toluol-2-sulfonsäureamid, o-Toluolsulfonsäureamid, 2-Methylbenzolsulfonsäureamid
OR28825-100G
APOSOR28825-100GEA
20.5
EUR
APOSOR28825-100G
Toluol-2-sulfonamid 98%
Toluol-2-sulfonamid
Formel:
C₇H₉NO₂S Molecular Weight: 171,22 g/mol Siedepunkt: 143…145 °C/10mmHg Schmelzpunkt: 156…158 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007934 CAS-Nummer: 88-19-7 EINECS: 201-808-8 |