2,3-Dihydrobenzo[b]furan

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR28826-100G OR28826-25G OR28826-5G
APOSOR28826-100GEA 55.1 EUR
APOSOR28826-100G APOSOR28826-25G APOSOR28826-5G
2,3-Dihydrobenzo[b]furan
2,3-Dihydrobenzo[b]furan
Formel: C₈H₈O
Molecular Weight: 120,15 g/mol
Siedepunkt: 188…189 °C
Schmelzpunkt: –21 °C
Dichte: 1,065 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005855
CAS-Nummer: 496-16-2
EINECS: 207-817-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR