4-(Dimethylamino)pyridin 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: DMAPN,N-Dimethylpyridin-4-amin

APOSOR28827-50GEA 21.9 EUR
APOSOR28827-50G APOSOR28827-250G APOSOR28827-100G APOSOR28827-500G
4-(Dimethylamino)pyridin 99%
4-(Dimethylamino)pyridin
Formel: C₇H₁₀N₂
Molecular Weight: 122,17 g/mol
Siedepunkt: 162 °C/50mmHg
Schmelzpunkt: 110…113 °C
Flammpunkt: 124 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006418
CAS-Nummer: 1122-58-3
EINECS: 214-353-5
UN: 2928
ADR: 6.1+8,I

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR