2-Brom-6-methoxynaphthalin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR28828-100G OR28828-25G OR28828-500G
APOSOR28828-100GEA 42.2 EUR
APOSOR28828-100G APOSOR28828-25G APOSOR28828-500G
2-Brom-6-methoxynaphthalin 97%
2-Bromo-6-methoxynaphthalene
Formel: C₁₁H₉BrO
Molecular Weight: 237,1 g/mol
Siedepunkt: 160…164 °C/3mmHg
Schmelzpunkt: 105…111 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004062
CAS-Nummer: 5111-65-9
EINECS: 225-837-0