2-Amino-4-nitrophenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydroxy-5-nitroanilin
OR28831-100G
OR28831-25G
APOSOR28831-100GEA
63.8
EUR
APOSOR28831-100G
APOSOR28831-25G
2-Amino-4-nitrophenol
2-Amino-4-nitrophenol
Formel:
C₆H₆N₂O₃ Molecular Weight: 154,13 g/mol Schmelzpunkt: 140…145 °C Flammpunkt: 100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007695 CAS-Nummer: 99-57-0 EINECS: 202-767-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...