(R)-(-)-Methyl-3-hydroxybutyrat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (R)-Methyl 3-hydroxybutanoate, Methyl (R)-3-hydroxybutyrate, Methyl (R)-(-)-3-Hydroxybutyrate
OR28835-100G OR28835-10G OR28835-25G
APOSOR28835-100GEA 272 EUR
APOSOR28835-100G APOSOR28835-10G APOSOR28835-25G
(R)-(-)-Methyl-3-hydroxybutyrat
(R)-(-)-Methyl-3-hydroxybutyrat
Formel: C₅H₁₀O₃
Molecular Weight: 118.13 g/mol
Siedepunkt: 72 °C/17mmHg
Dichte: 1.055 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063289
CAS-Nummer: 3976-69-0