1,3-Diphenyltriazen 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR28839-1G
OR28839-500MG
OR28839-250MG
APOSOR28839-1GEA
560
EUR
APOSOR28839-1G
APOSOR28839-500MG
APOSOR28839-250MG
1,3-Diphenyltriazen 95%
1,3-Diphenyltriazen
Formel:
C₁₂H₁₁N₃ Siedepunkt: 146 °C Schmelzpunkt: 98 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
136-35-6 |