2-Adamantanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
|
Synonyme:
2-Hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan-2-ol, 2-Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decanol
OR28840-25G
OR28840-5G
APOSOR28840-25GEA
78.3
EUR
APOSOR28840-25G
APOSOR28840-5G
2-Adamantanol
2-Adamantanol
Formel:
C₁₀H₁₆O Molecular Weight: 152.24 g/mol Schmelzpunkt: 258…262 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00074744 CAS-Nummer: 700-57-2 EINECS: 211-846-7 |