2-(4-Chlorphenoxy)isobuttersäure 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid, Clofibric acid, 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoic acid
OR28848-25G
OR28848-500G
APOSOR28848-25GEA
114
EUR
APOSOR28848-25G
APOSOR28848-500G
2-(4-Chlorphenoxy)isobuttersäure 97+%
2-(4-Chlorphenoxy)isobuttersäure
Formel:
C₁₀H₁₁ClO₃ Molecular Weight: 214,65 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004192 CAS-Nummer: 882-09-7 |