4-Amino-4H-1,2,4-triazol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Amino-1,2,4-triazol, 1,2,4-Triazol-4-ylamin

OR28852-100G OR28852-25G OR28852-500G
APOSOR28852-100GEA 24.8 EUR
APOSOR28852-100G APOSOR28852-25G APOSOR28852-500G
4-Amino-4H-1,2,4-triazol 98%
4-Amino-4H-1,2,4-triazol
Formel: C₂H₄N₄
Molecular Weight: 84.08 g/mol
Schmelzpunkt: 83…88 °C
Flammpunkt: >149 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003099
CAS-Nummer: 584-13-4
EINECS: 209-533-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR