1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6'-Methoxy-2'-acetonaphthone
OR28862-100G OR28862-25G OR28862-500G
APOSOR28862-100GEA 24.8 EUR
APOSOR28862-100G APOSOR28862-25G APOSOR28862-500G
1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanon
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene
Formel: C₁₃H₁₂O₂
Molecular Weight: 200.24 g/mol
Siedepunkt: 155…160 °C/0.4mmHg
Schmelzpunkt: 107…109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00021643
CAS-Nummer: 3900-45-6
EINECS: 223-453-8