6-Methoxyanthranilsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2887-100G
OR2887-25G
APOSOR2887-100GEA
352
EUR
APOSOR2887-100G
APOSOR2887-25G
6-Methoxyanthranilsäure 97%
6-Methoxyanthranilsäure
Formel:
C₈H₉NO₃ Molecular Weight: 167.16 g/mol Schmelzpunkt: 83…86 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01941328 CAS-Nummer: 53600-33-2 |