Formamidinacetat 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR28877-100G OR28877-500G
APOSOR28877-100GEA 58 EUR
APOSOR28877-100G APOSOR28877-500G
Formamidinacetat 99%
Formamidinacetat
Formel: C₃H₈N₂O₂
Molecular Weight: 104.11 g/mol
Schmelzpunkt: 157…161 °C
Dichte: 1.124 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012866
CAS-Nummer: 3473-63-0
EINECS: 222-442-5
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable