1,1,3,3-Tetramethylguanidin 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: N,N,N',N'-Tetramethylguanidin

OR28879-100ML OR28879-500ML OR28879-1L
APOSOR28879-100MLEA 36.4 EUR
APOSOR28879-100ML APOSOR28879-500ML APOSOR28879-1L
1,1,3,3-Tetramethylguanidin 99%
1,1,3,3-Tetramethylguanidin
Formel: C₅H₁₃N₃
Molecular Weight: 115.18 g/mol
Siedepunkt: 162…163 °C
Schmelzpunkt: -30
Dichte: 0.916 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008323
CAS-Nummer: 80-70-6
EINECS: 201-302-7
UN: 2920
ADR: 8+3 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR