3,4-Dichlorphenylisothiocyanat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,2-Dichlor-4-isothiocyanatobenzol
OR28888-1G OR28888-5G
APOSOR28888-1GEA 21.9 EUR
APOSOR28888-1G APOSOR28888-5G
3,4-Dichlorphenylisothiocyanat
3,4-Dichlorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₃Cl₂NS
Siedepunkt: 134…136 °C/7mmHg
Dichte: 1,422 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00037828
CAS-Nummer: 6590-94-9
EINECS: 229-526-0
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III