(4-Hydroxyphenyl)acetamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxyphenylacetamide
OR28890-100G OR28890-250G
APOSOR28890-100GEA 45.1 EUR
APOSOR28890-100G APOSOR28890-250G
(4-Hydroxyphenyl)acetamid
(4-Hydroxyphenyl)acetamid
Formel: C₈H₉NO₂
Schmelzpunkt: 173…178 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017145
CAS-Nummer: 17194-82-0
EINECS: 241-235-0