Di-tert-butylpyrocarbonat 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Pyrokohlensäuredi-tert-butylester, Di-tert-butyldicarbonat, DIBOC, Boc-Anhydrid
OR28895-250G OR28895-100G OR28895-1KG
APOSOR28895-250GEA 43.5 EUR
APOSOR28895-250G APOSOR28895-100G APOSOR28895-1KG
Di-tert-butylpyrocarbonat 99%
Di-tert-butylpyrocarbonat
Reagent for the preparation of t-Boc protected amines.
Formel: C₁₀H₁₈O₅
Molecular Weight: 218.25 g/mol
Siedepunkt: 56…57 °C/0.5mmHg
Schmelzpunkt: 23 °C
Dichte: 0.95 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 37 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008805
CAS-Nummer: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN: 2930
ADR: 6.1+4.1 II