(R)-tert-Butyl 3-((methylsulphonyl)oxy)pyrrolidine-1-carboxylate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (R)-3-Methanesulphonyloxy-pyrrolidine-1-carboxylicacid-tert-butyl ester, (R)-3-(Methylsulphonyloxy)pyrrolidine, N-BOC protected
OR2890-10G OR2890-1G OR2890-5G
APOSOR2890-10GEA 426 EUR
APOSOR2890-10G APOSOR2890-1G APOSOR2890-5G
(R)-tert-Butyl 3-((methylsulphonyl)oxy)pyrrolidine-1-carboxylate 95+%
(R)-tert-Butyl 3-((methylsulphonyl)oxy)pyrrolidine-1-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₉NO₅S
Molecular Weight: 265.330 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06809586
CAS-Nummer: 141699-57-2