N-Iodsuccinimid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Iodbernsteinsäureimid, 1-Iod-1,4-butandisäureimid, N-Iodbernsteinsäureimid, NIS, N-Iod-1,4-butandisäureimid

OR28900-100G OR28900-25G OR28900-500G
APOSOR28900-100GEA 37.7 EUR
APOSOR28900-100G APOSOR28900-25G APOSOR28900-500G
N-Iodsuccinimid 98%
N-Iodsuccinimid
Formel: C₄H₄INO₂
Molecular Weight: 224.99 g/mol
Siedepunkt: 356
Schmelzpunkt: 202 °C (Zers.)
Dichte: 2.245 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005512
CAS-Nummer: 516-12-1
EINECS: 208-221-6
Merck Index: 13,05065

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR