5-Bromnicotinsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Brompyridin-3-carbonsäure, 5-Brom-3-pyridincarbonsäure
OR28916-100G OR28916-1KG OR28916-500G
APOSOR28916-100GEA 55.1 EUR
APOSOR28916-100G APOSOR28916-1KG APOSOR28916-500G
5-Bromnicotinsäure 98%
5-Bromnicotinsäure
Formel: C₆H₄BrNO₂
Molecular Weight: 202.01 g/mol
Siedepunkt: 300
Schmelzpunkt: 178…186 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009783
CAS-Nummer: 20826-04-4
EINECS: 244-065-5