N-Benzylethylenediamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR28924-100G OR28924-25G
APOSOR28924-100GEA 288 EUR
APOSOR28924-100G APOSOR28924-25G
N-Benzylethylenediamine 98%
N-Benzylethylenediamine
Formel: C₉H₁₄N₂
Siedepunkt: 162 °C/20mmHg
Dichte: 1 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041896
CAS-Nummer: 4152-09-4
EINECS: 223-984-5
UN: 2735
ADR: 8,III