3-Amino-4-hydroxy-5-nitrobenzolsulfonsäure Monohydrat

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR28927-10G OR28927-1G
APOSOR28927-10GEA 50.9 EUR
APOSOR28927-10G APOSOR28927-1G
3-Amino-4-hydroxy-5-nitrobenzolsulfonsäure Monohydrat
3-Amino-4-hydroxy-5-nitrobenzolsulfonsäure Monohydrat
Formel: C₆H₆N₂O₆S·1H₂O
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00277203
CAS-Nummer: 175278-60-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR