3-Nitrophenylisocyanat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Isocyanato-3-nitrobenzene, 3-Nitrophenylisocyanate
OR28931-25G OR28931-5G
APOSOR28931-25GEA 289 EUR
APOSOR28931-25G APOSOR28931-5G
3-Nitrophenylisocyanat 97%
3-Nitrophenylisocyanat
When melted, may contain small amount of sediment.
Formel: C₇H₄N₂O₃
Molecular Weight: 164,12 g/mol
Siedepunkt: 130…131 °C/11mmHg
Schmelzpunkt: 51…52 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007220
CAS-Nummer: 3320-87-4
EINECS: 222-025-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III