Isopropyl-2-brom-2-methylpropanoat 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Isopropyl 2-bromo-2-methylpropanoate, Isopropyl 2-bromoisobutyrate, 2-Bromo-2-methylpropionic Acid Isopropyl Ester
OR28936-100G
OR28936-25G
APOSOR28936-100GEA
58
EUR
APOSOR28936-100G
APOSOR28936-25G
Isopropyl-2-brom-2-methylpropanoat 99%
Isopropyl 2-bromo-2-methylpropionate
Formel:
C₇H₁₃BrO₂ Molecular Weight: 209.08 g/mol Siedepunkt: 168…170 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00055235 CAS-Nummer: 51368-55-9 EINECS: 257-158-0 UN: 1993 ADR: 3 III |