4'-Nitroacetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: p-Nitroacetophenon, para-Acetylnitrobenzol
OR28938-1KG OR28938-250G OR28938-5KG
APOSOR28938-1KGEA 68.3 EUR
APOSOR28938-1KG APOSOR28938-250G APOSOR28938-5KG
4'-Nitroacetophenon 98%
4'-Nitroacetophenon
Formel: C₈H₇NO₃
Molecular Weight: 165.15 g/mol
Siedepunkt: 201…202 °C
Schmelzpunkt: 75…78 °C
Flammpunkt: 149 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007355
CAS-Nummer: 100-19-6
EINECS: 202-827-4