2,5-Dimethylfuran 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR28939-100G
OR28939-25G
OR28939-500G
APOSOR28939-100GEA
65.4
EUR
APOSOR28939-100G
APOSOR28939-25G
APOSOR28939-500G
2,5-Dimethylfuran 99%
2,5-Dimethylfuran
Formel:
C₆H₈O Molecular Weight: 96.13 g/mol Siedepunkt: 91…93 °C Schmelzpunkt: –62 °C Dichte: 0.903 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 1 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003250 CAS-Nummer: 625-86-5 EINECS: 210-914-3 UN: 1993 ADR: 3 II |