4-Methyl-2-hexanaminhydrochlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Methylhexanamine Hydrochloride, 2-Amino-4-methylhexane Hydrochloride, 1,3-Dimethylamylamine Hydrochloride, 1,3-Dimethylpentylamine Hydrochloride
OR2894-100G OR2894-25G OR2894-5G
APOSOR2894-100GEA 69.6 EUR
APOSOR2894-100G APOSOR2894-25G APOSOR2894-5G
4-Methyl-2-hexanaminhydrochlorid 95%
4-Methyl-2-hexanaminhydrochlorid
Formel: C₇H₁₇N
Molecular Weight: 151,68 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09038354
CAS-Nummer: 13803-74-2
UN: 2925
ADR: 4.1+8,II