3,4-Pyridindicarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Cinchomeronsäure
OR28966-100G OR28966-25G OR28966-500G
APOSOR28966-100GEA 52.2 EUR
APOSOR28966-100G APOSOR28966-25G APOSOR28966-500G
3,4-Pyridindicarbonsäure
3,4-Pyridindicarbonsäure
Formel: C₇H₅NO₄
Molecular Weight: 167.12 g/mol
Siedepunkt: 529
Schmelzpunkt: 262 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006392
CAS-Nummer: 490-11-9
EINECS: 207-705-4
Merck Index: 13,02304