Ethyl-2-chlornicotinat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 2-chloropyridine-3-carboxylate, Ethyl 2-Chloro-3-pyridinecarboxylate, Ethyl 2-chloronicotinate
OR28967-25G OR28967-100G
APOSOR28967-25GEA 21.9 EUR
APOSOR28967-25G APOSOR28967-100G
Ethyl-2-chlornicotinat 98%
Ethyl-2-chlornicotinat
Formel: C₈H₈ClNO₂
Molecular Weight: 185.61 g/mol
Siedepunkt: 78 °C/0.08mmHg
Dichte: 1.25 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00674129
CAS-Nummer: 1452-94-4