(R)-(-)-Epichlorhydrin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(R)-(-)-3-Chlor-1,2-epoxypropan, (R)-(-)-1-Chlor-2,3-epoxypropan, (R)-(-)-Glycerolepichlorhydrin
OR28970-100G
OR28970-25G
OR28970-500G
APOSOR28970-100GEA
72.5
EUR
APOSOR28970-100G
APOSOR28970-25G
APOSOR28970-500G
(R)-(-)-Epichlorhydrin 99%
(R)-(-)-Epichlorhydrin
Formel:
ClCH₂CH(O)CH₂ Molecular Weight: 92,52 g/mol Siedepunkt: 114…117 °C Dichte: 1,18 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 32 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00077759 CAS-Nummer: 51594-55-9 EINECS: 424-280-2 UN: 2023 ADR: 6.1+3,II |