(S)-(+)-Epichlorhydrin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(S)-(+)-3-Chlor-1,2-epoxypropan, (S)-(+)-Glycerolepichlorhydrin, (S)-(+)-1-Chlor-2,3-epoxypropan
OR28971-100G
OR28971-25G
OR28971-5G
APOSOR28971-100GEA
134
EUR
APOSOR28971-100G
APOSOR28971-25G
APOSOR28971-5G
(S)-(+)-Epichlorhydrin
(S)-(+)-Epichlorhydrin
Formel:
ClCH₂CH(O)CH₂ Molecular Weight: 92,52 g/mol Siedepunkt: 114 °C Dichte: 1,18 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 33 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00077760 CAS-Nummer: 67843-74-7 UN: 2023 ADR: 6.1+3,II |